Kit Qualisampler
Set QualiSampler, in PTFE/FEP, combina LiquiSampler e ViscoSampler, PTFE
Codice catalogo 331-2181
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
: Kit composto da LiquiSampler da 100 cm, ViscoSampler da 100 cm, custodia, 5 bottiglie per campioni, spazzola di pulizia.
Specifiche
- Descrizione:Set QualiSampler, in PTFE/FEP, combina LiquiSampler e ViscoSampler
- Materiale:PTFE