Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
Codice catalogo 331-2170
Nome del fornitore:   BURKLE
Accessori
Codice catalogo 331-2170
Nome del fornitore:  BURKLE
Accessori
Accessori
Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
Price
SFr. 76.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
  • Seq:
    2