Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatori a zone
Campionatori a zone
Campionatore multistrato in alluminio, 850 mm, 710 mm, 3, 25 mm, 130 ml
Codice catalogo 312-1185
Nome del fornitore:   BURKLE
Campionatori a zone
Codice catalogo 312-1185
Nome del fornitore:  BURKLE
Campionatori a zone
Campionatori a zone
Campionatore multistrato in alluminio, 850 mm, 710 mm, 3, 25 mm, 130 ml
Price
SFr. 396.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Per il campionamento di prodotti sfusi, è possibile prelevare campioni trasversali da diverse profondità. Ideale per utilizzi con campioni di varie dimensioni, da polveri a granuli grossi. Il multicampionatore è dotato di tre o cinque camere separate per prelevare i campioni a varie profondità in un'unica operazione. Il campionatore singolo ha un'unica camera per il prelievo di un campione a una profondità specifica. Il campionatore multistrato non è provvisto di camere, ma di tre o cinque ingressi per il prelievo di un campione a diverse profondità. Il campionatore Jumbo non è provvisto di camere ma di tre, cinque o sette ingressi. Un tubo di diametro 50 mm lo rende adatto per granuli più grandi e quantità maggiori.
  • Puntale rimovibile per una facile pulizia
  • Colour coding: per identificare e distinguere rapidamente i campionatori multipli da quelli singoli
  • Realizzati con materiali ultrapuri: acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE o alluminio
  • 3 lunghezze da 55 cm a 150 cm, Jumbo fino a 250 cm
Specifiche
  • Ø:
    25 mm
  • Profondità d'immersione:
    710 mm
  • Volume:
    130 ml
  • Descrizione:
    Campionatore multistrato in alluminio
  • Lunghezza:
    850 mm
  • Camere:
    3
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 25 mm Ø, 150 mm
    Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 25 mm Ø, 150 mm
    300-0114
    25 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 46.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm
    300-0110
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Quali-Paper, formato 890×230 mm cm, per l'estrazione dei campioni raccolti
    Quali-Paper, formato 890×230 mm cm, per l'estrazione dei campioni raccolti
    300-0112
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 61.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm
    331-2172
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
    331-2173
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 50 mm Ø
    Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 50 mm Ø
    300-0113
    50 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
    300-0109
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
    Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
    331-2170
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Custodia per il trasporto
    Custodia per il trasporto
    312-1141
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Imbuti di svuotamento, indipendenti, V2A
    Imbuti di svuotamento, indipendenti, V2A
    300-0059
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
    300-0111
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 172.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di svuotamento, in acciaio inox V2A, con tre imbuti
    Dispositivo di svuotamento, in acciaio inox V2A, con tre imbuti
    300-0058
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 676.00