Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Jack da laboratorio
VWR®, Jack da laboratorio
75×80 mm, 15 kg, 2 kg, 49 - 147 mm
Codice catalogo 245-1220
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Jack da laboratorio
Codice catalogo 245-1220
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Jack da laboratorio
VWR®, Jack da laboratorio
75×80 mm, 15 kg, 2 kg, 49 - 147 mm
Price
SFr. 208.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gamma economica di piattaforme regolabili in altezza, ideali per numerose applicazioni. Piastre realizzate in acciaio inossidabile antiruggine, opaco, spazzolato e griglia pieghevole in alluminio più agevole. I piedini di gomma ne assicurano la stabilità.
  • Manopola ergonomica per la regolazione dell'altezza e per la massima facilità d'impiego
  • Disponibile con piatteforme di diverse dimensioni
  • Foro M10 per barra storta (eccetto 245-1220)
Specifiche
  • Max. Capacità di carico statico:
    15 kg
  • Dimensioni lastra:
    75×80 mm
  • Altezza di lavoro:
    49 - 147 mm
  • Max. capacità di carico dinamico:
    2 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    con
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto, ottone a tre punte, nichelato con ganasce rivestite in vinile e albero flessibile
    Morsetto, ottone a tre punte, nichelato con ganasce rivestite in vinile e albero flessibile
    245-1225
    245-1221-245-1228
    Filettatura M 10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 23.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    con
    Disponibilità
    Price
  • Asta per stativo, 400 mm, Ø 12 mm, M10
    Asta per stativo, 400 mm, Ø 12 mm, M10
    241-0227
    245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228
    M 10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 20.90 SFr.