Base per stativo
300×150 mm, 2,8 kg
Codice catalogo 241-7102
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile.
- Piedi in gomma per un equilibrio stabile
- Superfici lisce per operazioni di pulizia semplici e rapide
- Robuste
DIN 12892/55
Certifications: A norma DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- L×L:300×150 mm
- Seq:05
- Peso:2,8 kg