Base per stativo
210×130 mm, 1,7 kg
Codice catalogo 241-7101
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile.
- Piedi in gomma per un equilibrio stabile
- Superfici lisce per operazioni di pulizia semplici e rapide
- Robuste
DIN 12892/55
: A norma DIN 12892/55
Specifiche
- L×L:210×130 mm
- Seq:02
- Peso:1,7 kg