Stativi completi
Modello B, 315×210 mm
Codice catalogo 241-5122
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile. Base antiscivolo. Per una grande varietà di strumentazione, ad es. agitatori, piastre riscaldanti ecc.
- Modello A: Composto da una piastra di base 315×210 mm, spessa 10 mm e un'asta lunga 800 mm e con Ø di 16 mm
- Modello A: Composto da una piastra di base 315×210 mm, spessa 10 mm e un'asta lunga 1000 mm e con Ø di 16 mm
- Robusti, stabili, resistenti alla corrosione
- Con tre piedi fissi e con uno regolabile
- Foro sul lato frontale
Specifiche
- Descrizione:Modello B
- L×L:315×210 mm