Squared bossheads
Lega di alluminio, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Codice catalogo 241-3172
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
- Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
- Angle: 90°
Specifiche
- Materiale:Lega di alluminio
- Seq:02
- per Ø asta:12 - 13 × 12 - 13 mm