Pinzette
Dritte smussate, 115 mm
Codice catalogo 232-1982
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox, rivestimento in PTFE.
- Disponibile con design appuntito o smussato
- Ottima resistenza chimica e termica
- Superfici lisce per prevenire la contaminazione e facilitare le operazioni di pulizia
Specifiche
- Tipo:Dritte smussate
- Lunghezza:115 mm