Pinzette
Dritte appuntite, 115 mm
Codice catalogo 232-1981
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox, rivestimento in PTFE.
- Disponibile con design appuntito o smussato
- Ottima resistenza chimica e termica
- Superfici lisce per prevenire la contaminazione e facilitare le operazioni di pulizia
Specifiche
- Tipo:Dritte appuntite
- Lunghezza:115 mm
- Cat. No.:232-1981