Microspatole per polveri
210 mm, 6 mm
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Microspatola per polveri, antimagnetica, estremamente flessibile.
- Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:6 mm