Orders LinkContactUsLinkComponent
Microspatole per polveri
Microspatole per polveri
150 mm, 6 mm
Codice catalogo 231-2322
Nome del fornitore:   RSG
Microspatole per polveri
Codice catalogo 231-2322
Nome del fornitore:  RSG
Microspatole per polveri
Microspatole per polveri
150 mm, 6 mm
Price
46.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox. Microspatola per polveri, antimagnetica, estremamente flessibile.
  • Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda
  • Profilo dritto
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    6 mm