Microspatole doppie
130 mm, 40 mm, 9 mm
Codice catalogo 231-2244
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda.
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Larghezza lama:9 mm
- Lunghezza lama:40 mm