Microspatole doppie
210 mm, 60 mm, 4 mm
Catalog # 231-2187
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda.
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Specifications
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:4 mm
- Lunghezza lama:60 mm