Double spatulas, round, bent
With two small ends, 200 mm, 17 mm, 7 mm
Codice catalogo 231-2180
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specifiche
- Descrizione:With two small ends
- Lunghezza:200 mm
- Larghezza lama:7 mm
- Lunghezza lama:17 mm