Powder spatulas, micro
140 mm, 3 mm
Codice catalogo 231-2150
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Single-ended powder spatulas made from WIRONIT steel.
Specifiche
- Lunghezza:140 mm
- Seq:01
- Larghezza lama:3 mm