Double spatulas, Chattaway type
180 mm, 50 mm, 8 mm
Codice catalogo 231-2129
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Seq:03
- Larghezza lama:8 mm
- Lunghezza lama:50 mm
Stainless steel 18/10.