Double spatulas, powder
Spatole per polveri, 185 mm, 9 mm
Codice catalogo 231-1411
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
- Straight shape
- Very good thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Specifiche
- Descrizione:Spatole per polveri
- Lunghezza:185 mm
- Larghezza lama:9 mm