Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 1 L
Catalog # 42415.K2
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 42415.K2
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 1 L
CAS Number:  
Price
SFr. 93.20
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Tipo di tampone pH:
    HCl/KCl
  • Conf:
    1 L
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Colore:
    incolore
  • Accuratezza pH:
    ±0,01
  • Valore pH:
    1,68