pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 42415.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Spécifications
Spécifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Tipo di tampone pH:HCl/KCl
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:1,68