Spoons, POLY
Oblique, 395 mm, 65×30 mm
Codice catalogo 231-1270
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Specifiche
- Descrizione:Oblique
- Lunghezza:395 mm
- Seq:10
- Dimensioni cucchiaio:65×30 mm