Spoons, POLY
Straight, 255 mm, 40×20 mm
231-1269
: BOCHEM
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
- Descrizione:Straight
- Lunghezza:255 mm
- Seq:07
- Dimensioni cucchiaio:40×20 mm