Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
Double spatula, with corrugated surface, 145 mm, 14 mm, bianco
Codice catalogo 231-1120
Nome del fornitore:   SEMADENI
Spatulas, disposable
Codice catalogo 231-1120
Nome del fornitore:  SEMADENI
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
Double spatula, with corrugated surface, 145 mm, 14 mm, bianco
Price
SFr. 34.10
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Double spatula, with corrugated surface
  • Lunghezza:
    145 mm
  • Seq:
    05
  • Larghezza lama:
    14 mm