Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
76,2 mm, 3,18 mm
Codice catalogo 42301.KS
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Filter discs
Codice catalogo 42301.KS
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Filter discs
76,2 mm, 3,18 mm
Price
SFr. 241.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Specifiche
  • Ø:
    76,2 mm
  • Seq:
    04
  • Spessore:
    3,18 mm