Fused quartz microscope slides
Microscope slides, Fused quartz, 26×51 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Fused quartz microscope slides
Codice catalogo 42296.KJ
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These fused quartz slides are made of fusing naturally occurring crystalline silica.
- High chemical purity, high corrosion resistance, high melting point
- Low coefficient of thermal expansion with excellent electrical insulation
- Optical transmission from ultra-violet to infrared
Documents
Specifiche
- Descrizione:Microscope slides
- L×L:26×51 mm
- Materiale:Fused quartz
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..