Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat seals
Flat seal, fits inner thread, 19,05 mm, In PE
Codice catalogo 223-1140
Nome del fornitore:   BURKLE
Flat seals
Codice catalogo 223-1140
Nome del fornitore:  BURKLE
Flat seals
Flat seals
Flat seal, fits inner thread, 19,05 mm, In PE
Price
4.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These flat seals are made from transparent PE.
  • Fits outer or inner thread
Specifiche
  • Descrizione:
    Flat seal, fits inner thread, 19,05 mm
  • Materiale:
    In PE