Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical funnel
Analytical funnel
150 mm, 8 mm, 100 mm
Codice catalogo 221-1717
Nome del fornitore:   Kavalier
Analytical funnel
Codice catalogo 221-1717
Nome del fornitore:  Kavalier
Analytical funnel
Analytical funnel
150 mm, 8 mm, 100 mm
Price
SFr. 83.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For rapid filtration.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    100 mm
  • Ø esterno stelo:
    8 mm
  • Lunghezza asta:
    150 mm