Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Codice catalogo 217-9452
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:12,5 mm
- Ø superiore:16,5 mm
- Altezza:20,0 mm
- Seq:04