Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
Codice catalogo 217-9451
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:10,5 mm
- Ø superiore:14,5 mm
- Altezza:20,0 mm
- Seq:03