Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 5,0 mm, 9,0 mm
Codice catalogo 217-9449
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:5,0 mm
- Ø superiore:9,0 mm
- Altezza:20,0 mm
- Seq:01