Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Codice catalogo 217-9447
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:26,0 mm
- Ø superiore:32,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:18