Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 64,5 mm, 27,0 mm
Codice catalogo 217-9446
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo 217-9446
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 64,5 mm, 27,0 mm
Price
SFr. 3.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø inferiore:
    64,5 mm
  • Ø superiore:
    27,0 mm
  • Altezza:
    30,0 mm
  • Seq:
    36