Stoppers, LDPE
naturale, 17,5 mm, 19 mm
Codice catalogo 217-9251
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø inferiore:17,5 mm
- Ø superiore:19 mm
- Colore:naturale
- Seq:11