Stoppers, LDPE
naturale, 11,5 mm, 13 mm
Codice catalogo 217-9249
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø inferiore:11,5 mm
- Ø superiore:13 mm
- Colore:naturale
- Seq:05