Stoppers, LDPE
naturale, 8,5 mm, 10 mm
Codice catalogo 217-9243
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø inferiore:8,5 mm
- Ø superiore:10 mm
- Colore:naturale
- Seq:02