Stoppers, LDPE
naturale, 14,5 mm, 16 mm
Codice catalogo 217-9240
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø inferiore:14,5 mm
- Ø superiore:16 mm
- Colore:naturale
- Seq:08