Caps for tubes
Cap for 15 mm tubes, rosso
: DELTALAB
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
- Colore:rosso
- Descrizione:Cap for 15 mm tubes
- Seq:14
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals