Measuring spoons
95 mm, 15 ml
Codice catalogo 216-7352
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifiche
- Capacità:15 ml
- Lunghezza:95 mm
- Seq:05