Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
Codice catalogo 216-7351
Nome del fornitore:   SEMADENI
Measuring spoons
Codice catalogo 216-7351
Nome del fornitore:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
Price
SFr. 23.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifiche
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    90 mm
  • Seq:
    04