Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Insert Boxes, PP
Storage Insert Boxes, PP
106×156×68 mm
Codice catalogo 216-7343
Nome del fornitore:   SEMADENI
Storage Insert Boxes, PP
Codice catalogo 216-7343
Nome del fornitore:  SEMADENI
Storage Insert Boxes, PP
Storage Insert Boxes, PP
106×156×68 mm
Price
SFr. 12.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very durable
  • Same box sizes are stackable
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Specifiche
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    106×156×68 mm