Sample container with screw cap
150 ml, Ideal for photosensitive samples, 57 mm, 73 mm, With white label, blu, blu, Bulk
Codice catalogo 216-4052
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:57 mm
- Confezione:Bulk
- Tipo:With white label
- Capacità:150 ml
- Colore:blu
- Descrizione:Ideal for photosensitive samples
- Altezza:73 mm
- Seq:08
- Colore tappo:blu