Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, trasparente, rosso, non sterile, bulk
Codice catalogo 216-4044
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
- Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Confezione:bulk
- Versione:non sterile
- Capacità:60 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:66,1 mm
- Seq:03
- Colore tappo:rosso