Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, With spoon
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:25 mm
- Tipo:With spoon
- Capacità:30 ml
- Altezza:90 mm