Sample containers with screw cap
60 ml, 38 mm, 90 mm, GL 40
Catalog # 216-3194
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Ø est:38 mm
- Filettatura:GL 40
- Capacità:60 ml
- Altezza:90 mm