Sample containers with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm, GL 40
Codice catalogo 216-3193
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:38 mm
- Filettatura:GL 40
- Capacità:30 ml
- Altezza:54 mm