Jars with screw cap
180 ml, 54 mm, 120 mm
Codice catalogo 216-3183
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:54 mm
- Capacità:180 ml
- Altezza:120 mm