Jars with screw cap
90 ml, 54 mm, 62 mm
Katalognr. 216-3182
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Technische Daten
- Ø est:54 mm
- Capacità:90 ml
- Altezza:62 mm