Jars with screw cap
60 ml, 38 mm, 90 mm
Codice catalogo 216-3181
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:38 mm
- Capacità:60 ml
- Altezza:90 mm