Jars with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm
Codice catalogo 216-3180
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:38 mm
- Capacità:30 ml
- Altezza:54 mm