Sample container with snap-on cap
160 ml, 50 mm, 110 mm
Codice catalogo 216-3176
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:50 mm
- Capacità:160 ml
- Altezza:110 mm